Print…
4-Phenylbutyric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0643-25G P0643-250G
TCIAP0643-25GEA 38 EUR
TCIAP0643-25G TCIAP0643-250G
4-Phenylbutyric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Phenylbutyric acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 175°C
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Número MDL : MFCD00004403
Número CAS: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d593e3c252db6e92e8166d558ca31ae679f03a15&vid=d593e3c252db6e92e8166d558ca31ae679f03a15&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency