Print…
4-Nitrobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: p-Nitrobenzoyl chloride
N0176-25G N0176-500G
TCIAN0176-25GEA 17 EUR
TCIAN0176-25G TCIAN0176-500G
4-Nitrobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Nitrobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClNO₃
Ponto de ebulição: 128°C
Ponto de Fusão: 97…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007345
Número CAS: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06589
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e336ee685243ead2a12eb2041ec21c6bae13877&vid=5e336ee685243ead2a12eb2041ec21c6bae13877&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity