p-Toluenesulphonyl chloride ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
T0272-25G
T0272-500G
TCIAT0272-25GEA
32
EUR
TCIAT0272-25G
TCIAT0272-500G
p-Toluenesulphonyl chloride ≥99.0% (por GC)
p-Toluenesulphonyl chloride
Fórmula:
C₇H₇ClO₂S Ponto de ebulição: 146°C Ponto de Fusão: 67 °C Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: (rec. fechado) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007450 Número CAS: 98-59-9 EINECS: 202-684-8 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,09534 |
|
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 67.0 to 71.0 deg-C |