Print…
4-Methylpiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0445-25ML P0445-500ML
TCIAP0445-25MLEA 30 EUR
TCIAP0445-25ML TCIAP0445-500ML
4-Methylpiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Methylpiperidine
Fórmula: C₆H₁₃N
Ponto de ebulição: 127°C
Ponto de Fusão: –4 °C
Densidade: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 9°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006005
Número CAS: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21546175ebbda609cc97781cfc54b275f6212549&vid=21546175ebbda609cc97781cfc54b275f6212549&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %