Print…
(±)-4-Metil-2-pentanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0386-25ML M0386-500ML
TCIAM0386-25MLEA 16 EUR
TCIAM0386-25ML TCIAM0386-500ML
(±)-4-Metil-2-pentanol ≥98.0% (por GC)
(±)-4-Metil-2-pentanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Ponto de ebulição: 132°C
Ponto de Fusão: -90°C
Densidade: 0,8093 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 43°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004550
Número CAS: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN: 2053
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e7725cef1d9497ed2cdd7b577628569163da73c&vid=0e7725cef1d9497ed2cdd7b577628569163da73c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid