Print…
4-Metil-1-pentanol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0775-10ML M0775-25ML
TCIAM0775-10MLEA 92 EUR
TCIAM0775-10ML TCIAM0775-25ML
4-Metil-1-pentanol ≥99.0% (por GC)
4-Metil-1-pentanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Ponto de ebulição: 152°C
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002962
Número CAS: 626-89-1
EINECS: 210-969-3
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dec76bd2644fb6e330ce16bd5dc3d9491c2ed70&vid=1dec76bd2644fb6e330ce16bd5dc3d9491c2ed70&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %