Print…
Indole-4-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0722-1G I0722-5G
TCIAI0722-1GEA 84 EUR
TCIAI0722-1G TCIAI0722-5G
Indole-4-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Indole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂
Número MDL : MFCD00009739
Número CAS: 2124-55-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f24d18788e0a7937c9d149bf5c86258792b74a1&vid=4f24d18788e0a7937c9d149bf5c86258792b74a1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C