Print…
Propil 4-hydroxibenzoato ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
H0219-25G H0219-500G
TCIAH0219-25GEA 18 EUR
TCIAH0219-25G TCIAH0219-500G
Propil 4-hydroxibenzoato ≥99.0% (por análise titulométrica)
Propil 4-hydroxibenzoato
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.2 g/mol
Ponto de ebulição: 292
Ponto de Fusão: 95
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002354
Número CAS: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 14,07866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ac96bbf572a32a0248564b188b3ebe6aa2bf90f&vid=5ac96bbf572a32a0248564b188b3ebe6aa2bf90f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency