Print…
Butil 4-hydroxibenzoato ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Butyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Butyl parahydroxybenzoate, Butylparaben
H0210-25G H0210-500G
TCIAH0210-25GEA 16 EUR
TCIAH0210-25G TCIAH0210-500G
Butil 4-hydroxibenzoato ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Butil 4-hydroxibenzoato
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 156°C
Ponto de Fusão: 73 °C
Densidade: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00016478
Número CAS: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 14,01584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a96a4c0cb50a7841b108affb19507af3b287f209&vid=a96a4c0cb50a7841b108affb19507af3b287f209&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency