Print…
4-Hydroxycoumarin ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0235-25G H0235-250G
TCIAH0235-25GEA 30 EUR
TCIAH0235-25G TCIAH0235-250G
4-Hydroxycoumarin ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Hydroxycoumarin
Fórmula: C₉H₆O₃
Ponto de ebulição: 349 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 211…214 °C
Número MDL : MFCD00006856
Número CAS: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5490e98159eff61d23de7b3934a8165cef299d34&vid=5490e98159eff61d23de7b3934a8165cef299d34&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity