Print…
4-Heptylbenzoyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0792-25G H0792-5G
TCIAH0792-25GEA 654 EUR
TCIAH0792-25G TCIAH0792-5G
4-Heptylbenzoyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Heptylbenzoyl chloride
Fórmula: C₁₄H₁₉ClO
Peso Molecular: 238.76 g/mol
Ponto de ebulição: 196°C
Densidade: 1.002
Número MDL : MFCD00000702
Número CAS: 50606-96-7
EINECS: 256-648-1
UN: 3265
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9f0c2cacf780cfb1b67b1aaac1ed9614d7c5876&vid=a9f0c2cacf780cfb1b67b1aaac1ed9614d7c5876&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %