4-Fluorobenzoyl chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
p-Fluorobenzoyl chloride
F0213-25G
F0213-500G
F0213-100G
TCIAF0213-25GEA
21
EUR
TCIAF0213-25G
TCIAF0213-500G
TCIAF0213-100G
4-Fluorobenzoyl chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
4-Fluorobenzoyl chloride
Fórmula:
C₇H₄ClFO Ponto de ebulição: 193°C Ponto de Fusão: 9 °C Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 82°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000684 Número CAS: 403-43-0 EINECS: 206-961-4 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |