Print…
4-Fluoro-o-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0559-25G F0559-5G
TCIAF0559-25GEA 295 EUR
TCIAF0559-25G TCIAF0559-5G
4-Fluoro-o-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Fluoro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇FO₂
Número MDL : MFCD04115880
Número CAS: 321-21-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89673faa559ffb170a7bd4232258e53f46fd3fa0&vid=89673faa559ffb170a7bd4232258e53f46fd3fa0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C