Print…
4-Acetylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0113-25G A0113-250G
TCIAA0113-25GEA 33 EUR
TCIAA0113-25G TCIAA0113-250G
4-Acetylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Acetylpyridine
Fórmula: C₇H₇NO
Ponto de ebulição: 214°C
Ponto de Fusão: 14…16 °C
Densidade: 1,1009 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 104°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006433
Número CAS: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15b357eb4016faac725e17f27cff5daec9281a4f&vid=15b357eb4016faac725e17f27cff5daec9281a4f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %