Print…
4-Chlorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: p-Chlorobenzoyl chloride
C0141-25G C0141-500G C0141-100G
TCIAC0141-25GEA 16 EUR
TCIAC0141-25G TCIAC0141-500G TCIAC0141-100G
4-Chlorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chlorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Peso Molecular: 175.01 g/mol
Ponto de ebulição: 222°C
Ponto de Inflamação: 118°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000686
Número CAS: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN: 3265
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5bdce95f35dfe4f54920f0b7a6c087c5191b7ee&vid=a5bdce95f35dfe4f54920f0b7a6c087c5191b7ee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %