Print…
4-Bromobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: p-Bromobenzoyl chloride
B0558-25G B0558-250G
TCIAB0558-25GEA 30 EUR
TCIAB0558-25G TCIAB0558-250G
4-Bromobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄BrClO
Peso Molecular: 219.46 g/mol
Ponto de ebulição: 247°C
Ponto de Fusão: 36
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000683
Número CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5f64575b6a4c7c698e902c9efb41dbc921b2f3f&vid=f5f64575b6a4c7c698e902c9efb41dbc921b2f3f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency