Print…
4-Bromo-2-chloropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2951-1G B2951-5G
TCIAB2951-1GEA 18 EUR
TCIAB2951-1G TCIAB2951-5G
4-Bromo-2-chloropyridine ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-chloropyridine
Fórmula: C₅H₃BrClN
Ponto de ebulição: 70°C
Número MDL : MFCD03840756
Número CAS: 73583-37-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8441d9c0a5c225ae3f53d8d4eb933bca720a45f9&vid=8441d9c0a5c225ae3f53d8d4eb933bca720a45f9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 18.0 to 22.0 deg-C