Print…
4-Amino-3,5-dichloropyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1545-25G A1545-5G
TCIAA1545-25GEA 66 EUR
TCIAA1545-25G TCIAA1545-5G
4-Amino-3,5-dichloropyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Número MDL : MFCD00125023
Número CAS: 22889-78-7
EINECS: 245-304-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=757102df92c8f29e29243dad167de237ba06c792&vid=757102df92c8f29e29243dad167de237ba06c792&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 163.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity