4-Amino-2,6-dichloropyridine ≥97.0% (por GC, azoto total)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,6-Dichloro-4-pyridylamine, 2,6-Dichloropyridin-4-amine
A2369-1G
A2369-5G
TCIAA2369-1GEA
19
EUR
TCIAA2369-1G
TCIAA2369-5G
4-Amino-2,6-dichloropyridine ≥97.0% (por GC, azoto total)
4-Amino-2,6-dichloropyridine
Fórmula:
C₅H₄Cl₂N₂ Peso Molecular: 163.01 g/mol |
Número MDL :
MFCD00052832 Número CAS: 2587-02-2 |
|
Appearance | White to Amber powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 173.0 to 177.0 deg-C |