Print…
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
T1145-25G T1145-5G
TCIAT1145-25GEA 107 EUR
TCIAT1145-25G TCIAT1145-5G
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Peso Molecular: 190.12 g/mol
Número MDL : MFCD00002562
Número CAS: 455-24-3
EINECS: 207-242-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ab985f21224bb5b354c8896c920150184565a8e&vid=3ab985f21224bb5b354c8896c920150184565a8e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C