Print…
4-(Indol-3-yl)butyric acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
I0026-25G I0026-5G
TCIAI0026-25GEA 71 EUR
TCIAI0026-25G TCIAI0026-5G
4-(Indol-3-yl)butyric acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-(Indol-3-yl)butyric acid
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₂
Peso Molecular: 203.24 g/mol
Densidade: 1.27
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005664
Número CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,04965
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a399bce98569fddcdd365acc819b2f5156a3823&vid=1a399bce98569fddcdd365acc819b2f5156a3823&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency