Print…
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1894-1G A1894-5G A1894-25G
TCIAA1894-1GEA 50 EUR
TCIAA1894-1G TCIAA1894-5G TCIAA1894-25G
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₈O₄
Ponto de Fusão: 330°C
Número MDL : MFCD00001228
Número CAS: 84-60-6
EINECS: 201-544-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58411044f2020be3732c9dca3a7df51768c43b67&vid=58411044f2020be3732c9dca3a7df51768c43b67&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %