Print…
Azul de bromotimol
Fornecedor: TCI
B0657-1G B0657-25G
TCIAB0657-1GEA 22 EUR
TCIAB0657-1G TCIAB0657-25G
Azul de bromotimol
Azul de bromotimol
Fórmula: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Ponto de Fusão: 204…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005872
Número CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 14,01445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e008f533cea36397aba217ea6b3fcaa9aea0fe0&vid=3e008f533cea36397aba217ea6b3fcaa9aea0fe0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light red to Red to Purple powder to crystal
Lambda max. 613.0 to 617.0 nm (pH 8.0 buffer sol.)
Absorbance min. 0.230 (5mg/L, pH 8.0 buffer sol., 613.0 to 617.0 nm)
Transition interval (pH) (yellow)6.0 to 7.6 (blue)