Print…
3-Phenylpropionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Phenylpropanoic acid, Hydrocinnamic acid
H0183-25G H0183-500G H0183-100G
TCIAH0183-25GEA 16 EUR
TCIAH0183-25G TCIAH0183-500G TCIAH0183-100G
3-Phenylpropionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Phenylpropionic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 280°C
Ponto de Fusão: 46…47 °C
Densidade: 1,071 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002771
Número CAS: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Merck Index: 14,04784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93007619fd9bc8df4c82dfce56f2af9860c0e84e&vid=93007619fd9bc8df4c82dfce56f2af9860c0e84e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency