Print…
Isovaleric acid ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Methylbutyric acid, Isopropyl acetic acid, 3-Methylbutanoic acid
M0182-25ML M0182-500ML
TCIAM0182-25MLEA 16 EUR
TCIAM0182-25ML TCIAM0182-500ML
Isovaleric acid ≥99.0% (por GC)
Isovaleric acid
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 175°C
Ponto de Fusão: –33 °C
Densidade: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002726
Número CAS: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,05231
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5332f6fcd6a19ddb47f10972fdf65c46398d1a0&vid=a5332f6fcd6a19ddb47f10972fdf65c46398d1a0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %