Print…
3-Metil-3-pentanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diethylmethylcarbinol
M0387-25ML M0387-100ML
TCIAM0387-25MLEA 44 EUR
TCIAM0387-25ML TCIAM0387-100ML
3-Metil-3-pentanol ≥98.0% (por GC)
3-Metil-3-pentanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Peso Molecular: 102.18 g/mol
Ponto de ebulição: 126°C
Ponto de Fusão: -53
Ponto de Inflamação: 24°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004483
Número CAS: 77-74-7
EINECS: 201-053-4
UN: 1987
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f45af6dc4662456d35b01d86cd06e5035f5481cf&vid=f45af6dc4662456d35b01d86cd06e5035f5481cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %