Print…
(±)-3-Metil-1-pentanol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
M0600-10ML M0600-100ML
TCIAM0600-10MLEA 30 EUR
TCIAM0600-10ML TCIAM0600-100ML
(±)-3-Metil-1-pentanol ≥99.0% (por GC)
(±)-3-Metil-1-pentanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Peso Molecular: 102.18 g/mol
Ponto de ebulição: 152°C
Ponto de Fusão: -70
Ponto de Inflamação: 58°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002937
Número CAS: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
UN: 1987
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1d9a214937ab792a41b3d9ab0a4c547f1c7ecd6&vid=f1d9a214937ab792a41b3d9ab0a4c547f1c7ecd6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %