Print…
3-Iodo-p-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0707-25G I0707-5G
TCIAI0707-25GEA 220 EUR
TCIAI0707-25G TCIAI0707-5G
3-Iodo-p-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Iodo-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₇IO₂
Ponto de ebulição: 329 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 210…211 °C
Número MDL : MFCD00010392
Número CAS: 82998-57-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f21a9d8253b8879e092fe51042e8bb42906129d&vid=5f21a9d8253b8879e092fe51042e8bb42906129d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 212.0 deg-C