Print…
Álcool propargílico ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Propino-1-ol
P0536-25ML P0536-500ML P0536-100ML
TCIAP0536-25MLEA 43 EUR
TCIAP0536-25ML TCIAP0536-500ML TCIAP0536-100ML
Álcool propargílico ≥98.0% (por GC)
Álcool propargílico
Fórmula: C₃H₄O
Peso Molecular: 56.06 g/mol
Ponto de ebulição: 113°C
Ponto de Fusão: –52°C
Ponto de Inflamação: 33°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002912
Número CAS: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN: 2929
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,07809
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7a534471bfe39910122a5da60af99c37b9d90f2&vid=d7a534471bfe39910122a5da60af99c37b9d90f2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %