Print…
3-Fluorobenzoyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Fluorobenzoylchloride, m-Fluorobenzoyl chloride
F0277-25G F0277-5G
TCIAF0277-25GEA 77 EUR
TCIAF0277-25G TCIAF0277-5G
3-Fluorobenzoyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Ponto de ebulição: 91°C
Ponto de Fusão: -30
Ponto de Inflamação: 82°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000670
Número CAS: 1711-07-5
EINECS: 216-977-3
UN: 3265
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f04a37933fd9b34ed57d1457ec8f3c523b0d1a98&vid=cae9e880f5d05e1f14e29a4a24bbdcfc46a72799&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %