Print…
3-Fluoro-p-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0552-25G F0552-5G
TCIAF0552-25GEA 219 EUR
TCIAF0552-25G TCIAF0552-5G
3-Fluoro-p-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Fluoro-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de ebulição: 263 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 159…160 °C
Número MDL : MFCD00002490
Número CAS: 350-28-7
EINECS: 206-498-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9918b77148bb01c56116242d08156e8287e7322c&vid=9918b77148bb01c56116242d08156e8287e7322c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C