Print…
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2094-25G C2094-5G
TCIAC2094-25GEA 223 EUR
TCIAC2094-25G TCIAC2094-5G
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClFO₂
Peso Molecular: 174.56 g/mol
Número MDL : MFCD00665762
Número CAS: 394-30-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68e5a75e901263bdd28df3938cd3781d33632667&vid=68e5a75e901263bdd28df3938cd3781d33632667&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C