Print…
3-Chloro-p-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2462-25G C2462-5G
TCIAC2462-25GEA 126 EUR
TCIAC2462-25G TCIAC2462-5G
3-Chloro-p-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chloro-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Número MDL : MFCD00045841
Número CAS: 5162-82-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=892f32ff173709d84ffacb67627e80f57527c246&vid=892f32ff173709d84ffacb67627e80f57527c246&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C