Print…
3-Chloro-2-fluoropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2515-25G C2515-5G
TCIAC2515-25GEA 199 EUR
TCIAC2515-25G TCIAC2515-5G
3-Chloro-2-fluoropyridine ≥98.0% (por GC)
3-Chloro-2-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃ClFN
Ponto de ebulição: 70°C
Ponto de Inflamação: 52°C
Número MDL : MFCD04114144
Número CAS: 1480-64-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=091184f96ac14654d1ed3d09fabe6bd22d90b67a&vid=091184f96ac14654d1ed3d09fabe6bd22d90b67a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %