Print…
3-Bromopropionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0645-25G B0645-500G B0645-100G
TCIAB0645-25GEA 16 EUR
TCIAB0645-25G TCIAB0645-500G TCIAB0645-100G
3-Bromopropionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromopropionic acid
Fórmula: BrH₂CCH₂COOH
Ponto de ebulição: 142°C
Ponto de Fusão: 60 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002763
Número CAS: 590-92-1
EINECS: 209-694-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01433
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd19f12265976b3c7368e70449bf62249fcbebba&vid=fd19f12265976b3c7368e70449bf62249fcbebba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C