Print…
5-Bromo-2-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-picoline, 3-Bromo-6-picoline
B2572-1G B2572-5G
TCIAB2572-1GEA 33 EUR
TCIAB2572-1G TCIAB2572-5G
5-Bromo-2-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Peso Molecular: 172.02 g/mol
Ponto de ebulição: 74°C
Número MDL : MFCD00661170
Número CAS: 3430-13-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82f6ef7688ba6a9e8ab24155cb9673cf564a5241&vid=82f6ef7688ba6a9e8ab24155cb9673cf564a5241&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C