Print…
5-Bromo-2-methoxypyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2398-25G B2398-5G
TCIAB2398-25GEA 77 EUR
TCIAB2398-25G TCIAB2398-5G
5-Bromo-2-methoxypyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Bromo-2-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₆BrNO
Ponto de ebulição: 195°C
Ponto de Inflamação: 96°C
Número MDL : MFCD01318952
Número CAS: 13472-85-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce9439412a7247517562cac4d7c39ac1683519b6&vid=ce9439412a7247517562cac4d7c39ac1683519b6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %