Print…
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2974-5G B2974-1G B2974-25G
TCIAB2974-5GEA 48 EUR
TCIAB2974-5G TCIAB2974-1G TCIAB2974-25G
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Peso Molecular: 219.01 g/mol
Número MDL : MFCD00143423
Número CAS: 146328-85-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9f621216b8f09b522ab72509299d7d0ec20c78d&vid=e9f621216b8f09b522ab72509299d7d0ec20c78d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 147.0 to 153.0 deg-C