Print…
3-Bromo-5-methylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3724-1G B3724-5G
TCIAB3724-1GEA 34 EUR
TCIAB3724-1G TCIAB3724-5G
3-Bromo-5-methylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromo-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 110°C
Ponto de Inflamação: 91°C
Número MDL : MFCD01646141
Número CAS: 3430-16-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=940478d5b7f425863a7c710cc3983c399b246ae1&vid=940478d5b7f425863a7c710cc3983c399b246ae1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %