Print…
3-Bromo-5-fluoropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3244-1G B3244-5G
TCIAB3244-1GEA 23 EUR
TCIAB3244-1G TCIAB3244-5G
3-Bromo-5-fluoropyridine ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-5-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃BrFN
Ponto de ebulição: 78°C
Ponto de Inflamação: 64°C
Número MDL : MFCD04112555
Número CAS: 407-20-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=386c6918fa0438e61772a47e71899c1a0b132fab&vid=386c6918fa0438e61772a47e71899c1a0b132fab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %