Print…
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3782-1G B3782-5G
TCIAB3782-1GEA 32 EUR
TCIAB3782-1G TCIAB3782-5G
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Peso Molecular: 219.01 g/mol
Número MDL : MFCD01569540
Número CAS: 176548-70-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ee8b68dd4393ba3acd8a5008086295022ce0a15&vid=5ee8b68dd4393ba3acd8a5008086295022ce0a15&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C