Print…
3-Bromo-4-methylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2831-1G B2831-25G B2831-5G
TCIAB2831-1GEA 16 EUR
TCIAB2831-1G TCIAB2831-25G TCIAB2831-5G
3-Bromo-4-methylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromo-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 76°C
Densidade: 1,549 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79°C
Número MDL : MFCD00082592
Número CAS: 3430-22-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=873e8e6c62eda8ec7f7da4de39dc70f7d317d1c1&vid=873e8e6c62eda8ec7f7da4de39dc70f7d317d1c1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %