Print…
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3308-1G B3308-5G
TCIAB3308-1GEA 30 EUR
TCIAB3308-1G TCIAB3308-5G
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrClO₂
Número MDL : MFCD00079706
Número CAS: 42860-10-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64593b1ff4f4daa1db9dc19d8153400d718c503e&vid=64593b1ff4f4daa1db9dc19d8153400d718c503e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 217.0 to 223.0 deg-C