Print…
3-Bromo-o-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3221-25G B3221-5G
TCIAB3221-25GEA 243 EUR
TCIAB3221-25G TCIAB3221-5G
3-Bromo-o-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromo-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Número MDL : MFCD00270097
Número CAS: 76006-33-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=164be1469eae66e7a26f16385420b08931240ee8&vid=164be1469eae66e7a26f16385420b08931240ee8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C