3-Bromo-1-propanol ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B0641-25G
B0641-250G
TCIAB0641-25GEA
93
EUR
TCIAB0641-25G
TCIAB0641-250G
3-Bromo-1-propanol ≥93.0% (por GC)
3-Bromo-1-propanol
Fórmula:
BrH₂CCH₂CH₂OH Ponto de ebulição: 140°C Densidade: 1,6 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 102°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002942 Número CAS: 627-18-9 EINECS: 210-986-6 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |