Print…
Methyl-3-aminobenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-aminobenzoate
A1499-25G A1499-5G
TCIAA1499-25GEA 125 EUR
TCIAA1499-25G TCIAA1499-5G
Methyl-3-aminobenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-3-aminobenzoate
Fórmula: C₈H₉NO₂
Peso Molecular: 151.16 g/mol
Ponto de ebulição: 170°C
Número MDL : MFCD00017102
Número CAS: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23aa5945a62df747e89542181505137761b3c03e&vid=23aa5945a62df747e89542181505137761b3c03e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity