Print…
5-Amino-2-chloropyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1155-1G A1155-5G
TCIAA1155-1GEA 27 EUR
TCIAA1155-1G TCIAA1155-5G
5-Amino-2-chloropyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Amino-2-chloropyridine
Fórmula: C₅H₅ClN₂
Ponto de ebulição: 225 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 83 °C
Número MDL : MFCD00006243
Número CAS: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e47c157992c582e09b03eab8f5245a79f21649e&vid=9e47c157992c582e09b03eab8f5245a79f21649e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C