Print…
5-Amino-2-bromopyridine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1890-1G A1890-5G
TCIAA1890-1GEA 22 EUR
TCIAA1890-1G TCIAA1890-5G
5-Amino-2-bromopyridine ≥97.0% (por GC)
5-Amino-2-bromopyridine
Fórmula: C₅H₅BrN₂
Ponto de ebulição: 180°C
Número MDL : MFCD01646116
Número CAS: 13534-97-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9f7e9d4a3e7f8972bd88fd1b4e77c959299482f&vid=e9f7e9d4a3e7f8972bd88fd1b4e77c959299482f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C