Print…
3-Amino-2,6-dichloropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichloro-3-pyridinamine, 2,6-Dichloropyridin-3-amine, 2,6-Dichloro-3-pyridylamine
A1580-25G A1580-5G
TCIAA1580-25GEA 203 EUR
TCIAA1580-25G TCIAA1580-5G
3-Amino-2,6-dichloropyridine ≥98.0% (por GC)
3-Amino-2,6-dichloropyridine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 305 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 119 °C
Densidade: 1,497 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00023417
Número CAS: 62476-56-6
EINECS: 263-559-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7fa2aa706aa620c34b51377c8530b3aa4f176da&vid=c7fa2aa706aa620c34b51377c8530b3aa4f176da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C