Print…
3-Amino-1-propanol 99,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Amino-1-propanol
A0438-25G A0438-500G
TCIAA0438-25GEA 16 EUR
TCIAA0438-25G TCIAA0438-500G
3-Amino-1-propanol 99,0 GC, T
3-Amino-1-propanol
Fórmula: C₃H₉NO
Peso Molecular: 75.11 g/mol
Ponto de ebulição: 188°C
Ponto de Fusão: 11
Ponto de Inflamação: 101°C
Número MDL : MFCD00008223
Número CAS: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN: 2735
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b6c3f5424029e4a4efd18a67ff32aad07703709&vid=7b6c3f5424029e4a4efd18a67ff32aad07703709&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %